Läs mer
Magnesium citrate hydrate, Mg ca 16% (dry wt.)
Produktkod. 11394897
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
17 kg
Förpackningsstorlek:
17kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394897 5 kg 5kg
11384897 1 kg 1kg
11315949 17 kg 17kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041921.A7
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3344-18-1 | C12H12Mg3O15 | 469.128 g/mol
Används som laxermedel eller kosttillskott
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3344-18-1
Molekylformel C12H12Mg3O15
Molekylvikt (g/mol) 469.128
MDL-nummer MFCD09953657
InChI-nyckel HZTVQLXIRHEMMB-UHFFFAOYSA-H
Synonym trimagnesium 2+ dicitrate hydrate
PubChem CID 122198783
IUPAC-namn trimagnesium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;hydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium citrate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Merck Index 14,5663
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 451.13 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mg ≈ 16% (dry wt.)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.