Läs mer
Magnesium Citrate xHydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Citrate xHydrate |
| CAS | 960307-84-0 |
| Molekylformel | C6H8O7.3/2Mg.XH2O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.Mg.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H2/q;+2;/p-2 |
| LEDER | O.[Mg].[Mg].[Mg].OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | magnesium 2-(carboxymethyl)-2-hydroxysuccinate hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.13 |
| Formel vikt | 467.9727 |