Läs mer
Magnesiumkub, nominellt 19 mm (0,75 tum) på varje sida, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15452157
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452157 1 Pc. Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15452157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045119.KF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium cube
Färg Silver
Namnnotering Formellt 19 mm (0,75 tum) på varje sida
CAS 7439-95-4
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Vikt ≈10 till 15g/kub
Form Kub
Molekylformel Mg
MDL-nummer MFCD00085308
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Mg]
IUPAC-namn magnesium
Molekylvikt (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.