Läs mer
Magnesiumfluorid, 99,9% (metallbas exklusive Ca& Na), Ca+Na< 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397848
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397848 25 g 25g
11387848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036391.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vakuumavsättning
Magnesiumfluorid används som vakuumdeposition, antireflekterande beläggningar, i optik och används även i rymdteleskop, glasindustri och keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-40-6
Molekylformel F2Mg
Molekylvikt (g/mol) 62.30
MDL-nummer MFCD00011108
InChI-nyckel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)difluorid
LEDER [F-].[F-].[Mg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium fluoride
Smältpunkt 1261°C
Färg Vitt
Fysisk form Vacuum Melted Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ca och Na), Ca Na+< 1 %
Linjär formel MgF2
Merck Index 14,5665
Löslighetsinformation Soluble in water(0.076g/L),nitric acid. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 62.3
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.35-1.38
Densitet 3.148 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.