Läs mer
Magnesium fluoride, 99% (metals basis excluding Ca & Na), Ca+Na <1%
Produktkod. 11368707
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368707 50 g 50g
11348707 250 g 250g
11358707 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035807.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Används i optik, rymdteleskop. Används oftast på ytorna av optiska element som billiga anti-reflekterande beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-40-6
Molekylformel F2Mg
Molekylvikt (g/mol) 62.30
MDL-nummer MFCD00011108
InChI-nyckel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)difluorid
LEDER [F-].[F-].[Mg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium fluoride
Smältpunkt 1261°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99%, Ca+Na <1% (Metals basis excluding Ca and Na)
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water. Slightly soluble in dilute HNO3Insoluble in ethanol.
Formel vikt 62.3
Odör Odorless
Brytningsindex 1.35-1.38
Densitet 3.148 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.