Läs mer
Magnesium fluoride hydrate, min 87% MgF2
Produktkod. 11435223
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435223 500 g 500g
11445223 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12830.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesiumfluorid används i keramik, optiska linser, glastillverkning och enkristaller för polariserande prismor. Det används också i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Magnesiumfluorid används i keramik, optiska linser, glastillverkning och enkristaller för polariserande prismor. Det används också i organisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten
(87 mg/L vid 18 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel och starka syror. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-40-6
Molekylformel F2Mg
Molekylvikt (g/mol) 62.30
MDL-nummer MFCD00011108
InChI-nyckel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)difluorid
LEDER [F-].[F-].[Mg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium fluoride hydrate
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent ≥87 % MgF 2
Merck Index 14,5665
Löslighetsinformation Soluble in water (87mg/L at 18°C ).
Formel vikt 62.30 (Anhydrous)
Odör Odorless
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium fluoride hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium fluoride hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.