Läs mer
Magnesium fluoride, Optical Grade, 99.9% (metals basis)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11533431
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
100µL
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11533431 10 g 100µL
11391628 10 g 10g
11301638 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11533431 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer PA146356
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesiumfluorid finner användning i optik, som också används i rymdteleskop. Det används också vid elektrolys av aluminiummalm och antireflekterande beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kemiska identifierare
CAS 7783-40-6
Molekylformel F2Mg
Molekylvikt (g/mol) 62.30
MDL-nummer MFCD00011108
InChI-nyckel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)difluorid
LEDER [F-].[F-].[Mg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium fluoride
Smältpunkt 1261°C
Färg Vitt
Fysisk form Broken Crystals
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5665
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in nitric acid but insoluble in ethanol.
Formel vikt 62.3
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Optisk
Odör Odorless
Brytningsindex 1.35-1.38
Densitet 3.148 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • QG Proteinase K, 3.25 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.