Läs mer
Magnesium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11305057
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305057 2 g 2g
11325057 10 g 10g
11315057 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040755.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Används i optik, rymdteleskop. Används oftast på ytorna av optiska element som billiga anti-reflekterande beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-40-6
Molekylformel F2Mg
Molekylvikt (g/mol) 62.30
MDL-nummer MFCD00011108
InChI-nyckel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)difluorid
LEDER [F-].[F-].[Mg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium fluoride
Smältpunkt 1261°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel MgF2
Merck Index 14,5665
Löslighetsinformation Soluble in water,nitric acid. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 62.3
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Brytningsindex 1.35-1.38
Densitet 3.148 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.