Läs mer
Magnesiumgermanid, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442327 5 g 5g
15452327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045517.06
Request Bulk or Custom Format
Magnesiumgermanid används som primär och sekundär intermediär och i kemisk forskning. Det bildar germaniumhydrider vid exponering för saltsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-52-7
Molekylformel GeMg2
Molekylvikt (g/mol) 121.24
MDL-nummer MFCD11044441
InChI-nyckel MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
PubChem CID 76518831
IUPAC-namn germanium;magnesium
LEDER [Mg].[Mg].[Ge]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium germanide
Fysisk form Pieces
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Mg2Ge
Löslighetsinformation Soluble in water (0.0016g/100mL at 250C).
Formel vikt 121.22
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.