Läs mer
Magnesiumgermanid, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15452327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452327 25 g 25g
15442327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045517.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1310-52-7 | Molekylformel: GeMg2 | Molekylvikt: 121,24 g/mol
Magnesiumgermanid används som primär och sekundär intermediär samt inom kemisk forskning. Det bildar germaniumhydrider vid exponering för saltsyra.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-52-7
Molekylformel GeMg2
Molekylvikt (g/mol) 121.24
MDL-nummer MFCD11044441
InChI-nyckel MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
PubChem CID 76518831
IUPAC-namn germanium;magnesium
LEDER [Mg].[Mg].[Ge]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium germanide
Fysisk form Pjäser
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Mg2Ge
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,0016g/100mL vid 250 °C).
Formel vikt 121.22
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.