Läs mer
Magnesiumglukonathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16514294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16514294 25 g -
16524294 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16514294 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464830250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 336879-53-9 | C12H24MgO15 | 432.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 336879-53-9
Molekylformel C12H24MgO15
Molekylvikt (g/mol) 432.61
MDL-nummer MFCD00150971
InChI-nyckel IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+) 2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
LEDER O.[Mg++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium gluconate hydrate
Smältpunkt 169.7°C to 171.9°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 9.6 g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vikt 414.61
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.