Läs mer
Magnesiumhexafluorsilikathexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444594
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444594 500 g 500g
11454594 2500 g 2500g
11464594 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444594 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13189.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18972-56-0 | MgSiF6·6H2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18972-56-0
Molekylformel MgSiF6·6H2O
MDL-nummer MFCD00150250
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2853
Formel vikt 274.47 (166.39 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 1.79
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.