Läs mer
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10608391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
Förpackning:
Glass bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10608391 1 kg Plastflaska 1kg
10339100 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10608391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 264780010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-75-4
Molekylformel H7MgO7P
Molekylvikt (g/mol) 174.33
MDL-nummer MFCD00150390
InChI-nyckel OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
IUPAC-namn magnesium; vätefosfat; trihydrat
LEDER O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Namnnotering c.p., 98%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 97.5% min. (Complexometry)
Linjär formel MgHPO4·3H2O
Merck Index 14, 5681
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids
Formel vikt 174.34
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.13, 2.1300g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.