Läs mer
Magnesiumhydroxid, 95-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305929
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305929 100 g 100g
11331759 500 g 500g
11315929 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012367.22
Request Bulk or Custom Format
Flamskyddsmedel i plast, som PVC, eftersom det producerar mindre giftiga ångor
Det används som tillsats i vissa eldfasta material. Det appliceras som ett ofarligt alkali för att neutralisera surt avloppsvatten. Det används också för att göra konstgjorda rev. Det används ofta i mjölk av magnesia antacida och laxermedel. Fungerar även som antiperspirant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-42-8
Molekylformel H2MgO2
Molekylvikt (g/mol) 58.32
MDL-nummer MFCD00011104
InChI-nyckel VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonym milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
LEDER [OH-].[OH-].[Mg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium hydroxide
Smältpunkt 360°dec
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 95-100.5%
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water.
IUPAC-namn magnesium; dihydroxid
Formel vikt 58.33
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Utseende White powder
Densitet 2.36
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.