Läs mer
Magnesium hydroxide, 95%, pure
Produktkod. 10521574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10521574 25 g Plastflaska 25g
10185520 500 g Plastflaska 500g
10572734 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10521574 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 315720250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-42-8 | H2MgO2 | 58.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-42-8
Molekylformel H2MgO2
Molekylvikt (g/mol) 58.32
MDL-nummer MFCD00011104
InChI-nyckel VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonym milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
LEDER [OH-].[OH-].[Mg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium hydroxide
Smältpunkt 350°C
Namnnotering 95%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 94% min. (Complexometry)
Linjär formel Mg(OH)2
Merck Index 15, 5734
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC-namn magnesium; dihydroxid
Formel vikt 58.33
Procent renhet 95%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.