Läs mer
Magnesium Hydroxide, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Hydroxide |
| Smältpunkt | 350°C |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Mg(OH)2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 58.32g/mol |
| Procent renhet | 95% |
| Kvalitet | Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 2.39g/cm3 |