Läs mer
Magnesium Hydroxide, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11402844 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402844 250 g 250g
10274580 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402844 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/0650/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Magnesium Hydroxide, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-42-8
Molekylformel H2MgO2
Molekylvikt (g/mol) 58.32
MDL-nummer MFCD00011104
InChI-nyckel VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonym milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
LEDER [OH-].[OH-].[Mg++]
Specifikationer
Smältpunkt 350°C
Färg White
pH 9.5 to 10.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn magnesium;dihydroxide
Formel vikt 58.33g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium hydroxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.