Läs mer
Magnesium Hydroxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium hydroxide |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2 |
| Formel vikt | 57.9905 |