Läs mer
Magnesiumjodid, MP Biomedicals
Produktkod. 11487564 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487564 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11487564 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520269825
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Iodide
CAS 7790-31-0
Kvantitet 25 g
Molekylformel I2Mg
Synonym magnesium iodide mgi2, mgi2, diiodomagnesium, magnesium iodide, magnesium iodide, powder trace metals basis, magnesium iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis, magnesium iodide, ultra dry metals basis , ampouled under argon, magnesium iodide, ultra dry metals basis ,-10 mesh beads, ampouled under argon
InChI-nyckel BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mg+2].[I-].[I-]
IUPAC-namn magnesium; dijodid
Molekylvikt (g/mol) 278.114
PubChem CID 66322
Formel vikt 278.12