Läs mer
Magnesium iodide, ultra dry, 99.996% (metals basis)
Produktkod. 11317867
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317867 1 g 1g
11327867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014283.03
Request Bulk or Custom Format
Ljuskänslig och hygroskopisk
Magnesiumjodid används som reagens och intermediärer i läkemedel. Det är användbart i Baylis-Hillman-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-58-9
Molekylformel I2Mg
Molekylvikt (g/mol) 278.11
MDL-nummer MFCD00049485
InChI-nyckel BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)dijodid
LEDER [Mg++].[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium iodide
Smältpunkt 637°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.996% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water(1480g/L at 18 C)
Formel vikt 278.12
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 4.43g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.