Läs mer
Magnesium iodide, ultra dry, 99.996% (metals basis)
Produktkod. 11478400
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11478400
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044310.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ljuskänslig och hygroskopisk
Magnesiumjodid används för att framställa föreningar för organisk syntes. Det fungerar som ett användbart reagens i Baylis-Hillman-reaktionen. Det reagerar med cykliska sulfater av vi-dioler för att framställa motsvarande olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-58-9
Molekylformel I2Mg
Molekylvikt (g/mol) 278.11
MDL-nummer MFCD00049485
InChI-nyckel BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)dijodid
LEDER [Mg++].[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium iodide, ultra dry
Smältpunkt 637°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.996% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in ether,alcohol and ammonia.
Formel vikt 278.12
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Utseende White powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.