Läs mer
Magnesium L-aspartatsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium L-Aspartate Salt |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1 |
| Formel vikt | 288.0444 |