Läs mer
Magnesiumlaktattrihydrat, 99 %
Produktkod. 11368128
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368128 25 g 25g
11388128 100 g 100g
11378128 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039369.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 18917-96-9 | C6H16MgO9 | 256,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18917-96-9
Molekylformel C6H16MgO9
Molekylvikt (g/mol) 256.49
MDL-nummer MFCD00156534
Synonym magnesium lactate trihydrate, c6h10mgo6.3h2o, 2-hydroxypropanoyl oxy magnesio 2-hydroxypropanoate trihydrate
PubChem CID 91668363
IUPAC-namn magnesium;2-hydroxipropanoat;trihydrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium lactate trihydrate
Smältpunkt 41 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,5672
Löslighetsinformation Löslig i vatten, Lätt löslig i alkohol
InChI-nyckel SNLQXUYQWUDJLB-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Mg+2]
Formel vikt 256,49 (202,45 Vattenfritt)
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver eller klumpar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.