Läs mer
Magnesiummatrismodifierarlösning, 99,9995 %, Solstice
Produktkod. 15675500
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15675500 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15675500 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 428892100ML
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
TraceSELECT™ , 2 % Mg in< 5 vikt. % HNO3, 99,9995 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • Ultrarena syror, baser och salter för smältning och våt nedbrytning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • Provberedning för spåranalys kräver reagenser av högsta renhet; våra TraceSELECT Ultra-produkter för ultraspåranalys vid ppb- och till och med ppt-nivåer produceras genom subkokande destillation
  • Syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serien har utvecklats för provberedning och analys inom ppb (μg/kg) spårintervallet
  • förpackade i högkvalitativa behållare som passar varje produkt
  • Reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium matrix modifier solution
CAS 13446-18-9
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall 99.9995%
MDL-nummer MFCD00085308
UN-nummer UN3264
Beilstein 4948473
Synonym Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier
InChI formel 1S/Mg
InChI-nyckel FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier
Molekylvikt (g/mol) 256.41 g/moL
Procent renhet 100.00%
Densitet 1,093 g/ml vid 25 °C