Läs mer
Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Produktkod. 11353728
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353728 0.5 g 0.5g
11343728 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039316.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14640-21-2 | C44H28MgN4 | 637.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14640-21-2
Molekylformel C44H28MgN4
Molekylvikt (g/mol) 637.04
MDL-nummer MFCD00049815
InChI-nyckel XEHJAWQTIIXDON-QHNUXLDVSA-N
Synonym magnesium meso-tetraphenylporphine hydrate
PubChem CID 131675734
IUPAC-namn magnesium;2,7,12,17-tetrafenylporfyrin-21,22-diid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC4=C(C=C([N-]4)C=C5C(=CC(=N5)C=C6C(=CC(=N6)C=C2[N-]3)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9.[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Kvantitet 0.5 g
Formel vikt 655.05 (637.04 Anhydrous)
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.