Läs mer
Magnesium Methoxide Solution 6-10 wt. % in Methanol, TRC
Product Code. 30464325
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
200 g
Product Code. Kvantitet
30464325 200 g
1 options
Product Code. 30464325 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM109880200G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Magnesium Methoxide
CAS 109-88-6
Molekylformel 2(CH4O). Mg
Kvantitet 200 g
Synonym Magnesium Methylate, Bis(methoxy)magnesium, Dimethoxymagnesium, Magnesium Dimethoxide, Methanol, Magnesium Salt, Magnesium Methoxide solution 6-10 wt. % in Methanol
InChI formel InChI=1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
LEDER C[O-].[O-]C.[Mg+2]
IUPAC-namn magnesium methanolate
Molekylvikt (g/mol) 88.38
Formel vikt 86.02
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 45936 %