Läs mer
Magnesium molybdenum oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11328148
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328148 50 g 50g
11338148 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039376.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13767-03-8 | MgMoO4 | 184.251 g/mol
Magnesiummolybdenoxid används som mellanprodukt i läkemedels- och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13767-03-8
Molekylformel MgMoO4
Molekylvikt (g/mol) 184.251
MDL-nummer MFCD00016195
InChI-nyckel MODMKKOKHKJFHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium molybdate, magnesium molybdenum oxide, unii-ou5m6mzi9r, ou5m6mzi9r, magnesium dioxido dioxo molybdenum, mg.moo4, magnesium-molybdate, magnesium 2+ molybdate, magnesium 2+ ion molybdate
PubChem CID 3084170
IUPAC-namn magnesium;dioxid(dioxo)molybden
LEDER [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium molybdenum oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 184.25
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Densitet 2.208 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.