Läs mer
Magnesium niobium oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11398138
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398138 10 g 10g
11388138 50 g 50g
11378138 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039373.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12163-26-7 | Mg2Nb2O7 | 346.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12163-26-7
Molekylformel Mg2Nb2O7
Molekylvikt (g/mol) 346.42
MDL-nummer MFCD00210631
InChI-nyckel CWMQWEHVVUJOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesium niobate
IUPAC-namn diniobium(5+) dimagnesium(2+)heptaoxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mg++].[Mg++].[Nb+5].[Nb+5]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium niobium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 306.11
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.