Läs mer
Magnesiumnitrat GFAA-matrixmodifierare: 1 % Mg(NO3)2 i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 30003039
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30003039 100 ml
1 options
Produktkod. 30003039 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMMGN1P100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Magnesiumnitrat GFAA-matrismodifierare: 1 % Mg(NO3)2 i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Nitrate
CAS 10377-60-3
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Magnesium Nitrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Mg(NO3)2
Koncentration 1%
Synonym Mg(NO3)2
LEDER [Mg+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Magnesiumnitrat
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 148.31
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 148,31 g/mol