Läs mer
Magnesiumnitrathexahydrat, 98+%, ACS-reagens
Produktkod. 10125563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10125563 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10484121 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10125563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423880025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-18-9
Molekylformel H12MgN2O12
Molekylvikt (g/mol) 256.40
MDL-nummer MFCD00149779
InChI-nyckel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-namn magnesium;dinitrat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 330,0 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium nitrate hexahydrate
Smältpunkt 89,0 °C
Färg Vitt
pH 5,0 till 8,2 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Fästande kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Flampunkt 93,3 °C
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,0 till 102 % (Komplexometri)
Densitet 1.63
Linjär formel Mg(NO3)2·6H2O
Merck Index 15, 5738
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 420 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol, flytande nh3
Formel vikt 256.4
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.