Läs mer
Magnesiumnitrathexahydrat, 98 %
Produktkod. 11494093
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494093 1000 g -
11404103 250 g 250g
11414103 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494093 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10329.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.43 SEK
    650.65 SEK / 1000g
    Save 73.78 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256,40 g/mol
Det används inom tryckeri, kemi, jordbruk och den keramiska industrin. Det används också för att detektera selen i plasmaprover och koncentration av salpetersyra. Dess gödselkvalitet har 10,5 % kväve och 9,4 % magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används inom tryckeri, kemi, jordbruk och keramisk industri. Det används också för att detektera selen i plasmaprover och koncentration av salpetersyra. Dess gödselkvalitet har 10,5 % kväve och 9,4 % magnesium.
Löslighet
Mycket löslig i vatten, alkohol och flytande ammoniak.
Anmärkningar
Uppvärmning av magnesiumnitrathexahydrat leder inte till uttorkning utan sönderdelning för att producera magnesiumoxid, kväveoxid och syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-18-9
Molekylformel H12MgN2O12
Molekylvikt (g/mol) 256.40
MDL-nummer MFCD00149779
InChI-nyckel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-namn magnesium;dinitrat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 330 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Magnesium nitrate hexahydrate
Smältpunkt 89 °C
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1474
Merck Index 14,5674
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten, alkohol och flytande ammoniak.
Formel vikt 256,41 (148,32 vattenfattig)
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.46
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.