Läs mer
Magnesiumnitrathexahydrat, 99,97 % (metallbas)
Produktkod. 11374989
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374989 5 g 5g
11384989 50 g 50g
11364989 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087609.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256,40 g/mol
Det används inom tryckeri, kemi, jordbruk och den keramiska industrin. Det används också för att detektera selen i plasmaprover och koncentration av salpetersyra. Dess gödselkvalitet har 10,5 % kväve och 9,4 % magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-18-9
Molekylformel H12MgN2O12
Molekylvikt (g/mol) 256.40
MDL-nummer MFCD00149779
InChI-nyckel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-namn magnesium;dinitrat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 330°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Magnesium nitrate hexahydrate
Smältpunkt 89°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.97% (metals basis)
Löslighetsinformation Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Formel vikt 256.41 (148.32 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.46 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.