Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumnitrathexahydrat, för biokemi
Produktkod. 12163761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12163761 500 g Plastflaska 500g
12153761 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12163761 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 446835000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-18-9
Molekylformel H12MgN2O12
Molekylvikt (g/mol) 256.40
MDL-nummer MFCD00149779
InChI-nyckel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-namn magnesium;dinitrat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 330,0 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium nitrate hexahydrate
Smältpunkt 89,0 °C
Kvantitet 500 g
Linjär formel Mg(NO3)2·6H2O
Flampunkt 93,3 °C
Merck Index 15,5738
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 420 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol, flytande nh3
Formel vikt 256.4
Kvalitet Biokemisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.