Läs mer
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Certified AR for Analysis, 99.0-101.0%, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifications
Specifications
| Kokpunkt | 330°C |
| Smältpunkt | 89°C |
| Färg | White |
| pH | 5.0 to 8.2 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 256.4g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |