Läs mer
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10667222 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10667222 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10667222 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/0750/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 330°C
Smältpunkt 89°C
CAS 13446-18-9
Färg White
pH 5.0 to 8.2
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel H12MgN2O12
MDL-nummer MFCD00149779
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
InChI-nyckel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn magnesium;dinitrate;hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 256.40
PubChem CID 202877
Formel vikt 256.4g/mol
Förpackning Plastic powder jar