Läs mer
Magnesiumnitrathexahydrat, extra rent
Produktkod. 15149303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15149303 1 kg Plastflaska 1kg
15133703 5 kg Plasttrumma 5kg
15139303 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15149303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447540010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-18-9
Molekylformel H12MgN2O12
Molekylvikt (g/mol) 256.40
MDL-nummer MFCD00149779
InChI-nyckel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-namn magnesium;dinitrat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 330,0 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium Nitrate Hexahydrate
Smältpunkt 89,0 °C
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Mg(NO3)2·6H2O
Flampunkt 93,3 °C
Merck Index 15,5738
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 420 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol, flytande nh3
Formel vikt 256.4
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.