Läs mer
Magnesiumnitrathexahydrat, Solstice
Produktkod. 15692360
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15692360 1 kg 1kg
15682360 100 g 100g
15612370 500 g 500g
15602370 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15692360 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2371751KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
ACS-reagens, 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-18-9
Molekylformel H12MgN2O12
Molekylvikt (g/mol) 256.40
MDL-nummer MFCD00149779
InChI-nyckel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-namn magnesium;dinitrat;hexahydrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Nitrate Hexahydrate
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Mg(NO3)2 · 6H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Mg+2]
Formel vikt 256,41 g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ACS-reagens
Densitet Ångdesnitet: 6 (jämfört med luft)