Läs mer
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Produktkod. 15844700
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15844700 500 g 500g
15834700 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15844700 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1058550500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
99.99 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-18-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Nitrate Hexahydrate
Smältpunkt 89°C (for the hexahydrate)
Kvantitet 500 g
Molekylformel Mg(NO3)2 · 6 H2O
MDL-nummer MFCD00149779
Synonym Magnesium nitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 256.41
Kvalitet Research
Densitet 1.46 g/cm3 at 20°C