Läs mer
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Nitrate Hexahydrate |
| Smältpunkt | 89°C (for the Hexahydrate) |
| CAS | 13446-18-9 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | Mg(NO3)2 · 6 H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149779 |
| Synonym | Magnesium nitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.41 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.46 g/cm3 at 20°C |