Läs mer
Magnesium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11386897
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 11386897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010799.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10377-60-3 | MgN2O6 | 148.31 g/mol
Det används i tryckeri-, kemi-, jordbruks- och keramikindustrin. Dess gödselkvalitet har 10,5 % kväve och 9,4 % magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-60-3
Molekylformel MgN2O6
Molekylvikt (g/mol) 148.31
MDL-nummer MFCD00011103
InChI-nyckel YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate, magnesium dinitrate, nitric acid, magnesium salt, unii-77cbg3un78, magnesium nitrate solution, nitric acid, magnesium salt 2:1, magniosan, hsdb 660, magnesium ii nitrate 1:2, magnesium standard for ic
PubChem CID 25212
ChEBI CHEBI:64736
IUPAC-namn magnesium; dinitrat
LEDER [Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 330°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Magnesium nitrate hydrate
Smältpunkt 89°C
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1474
Merck Index 14,5674
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Moderately soluble in ethanol and ammonia.
Formel vikt 148.32 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.46 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.