Läs mer
Magnesium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7048531
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 11326907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010799.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10377-60-3 | MgN2O6 | 148.31 g/mol
Det används i tryckeri-, kemi-, jordbruks- och keramikindustrin. Dess gödselkvalitet har 10,5 % kväve och 9,4 % magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-60-3
Molekylformel MgN2O6
Molekylvikt (g/mol) 148.31
MDL-nummer MFCD00011103
InChI-nyckel YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate, magnesium dinitrate, nitric acid, magnesium salt, unii-77cbg3un78, magnesium nitrate solution, nitric acid, magnesium salt 2:1, magniosan, hsdb 660, magnesium ii nitrate 1:2, magnesium standard for ic
PubChem CID 25212
ChEBI CHEBI:64736
IUPAC-namn magnesium; dinitrat
LEDER [Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 330°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Magnesium nitrate hydrate
Smältpunkt 89°C
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1474
Merck Index 14,5674
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Moderately soluble in ethanol and ammonia.
Formel vikt 148.32 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.46 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium nitrate hydrate, Puratronic, 99.999% (metals basis)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Magnesium nitrate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.