Läs mer
Magnesium nitride, 99.6% (metals basis)
Produktkod. 11354927
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11354927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041946.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12057-71-5
Användningen av magnesiumnitrid som en lämplig ammoniakkälla tillåter en direkt omvandling av estrar till primära amider. Metyl-, etyl-, isopropyl- och tert-butylestrar omvandlas till motsvarande karboxamider i goda utbyten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12057-71-5
MDL-nummer MFCD00016205
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium nitride
Smältpunkt 800°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 100.95
Procent renhet 99.6%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.71 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.