Läs mer
Magnesium oxalate dihydrate, 98.5+%
Produktkod. 11395028
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395028 100 g 100g
11385028 500 g 500g
11375028 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043976.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 547-66-0 | C2H2MgO4+2 | 114.339 g/mol
Magnesiumoxalatdihydrat ingår i syntesen av magnesiumoxid i nanostorlek. Det används också som katalysator, eldfasta material, adsorbenter, supraledare och ferroelektriska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-66-0
Molekylformel C2H2MgO4+2
Molekylvikt (g/mol) 114.339
MDL-nummer MFCD00287279
InChI-nyckel UHNWOJJPXCYKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxalate, magnesium oxalate 1:1, magnesium oxalate mgc2o4, oxalic acid, magnesium salt 1:1, ethanedioic acid, magnesium salt 1:1
PubChem CID 54611841
IUPAC-namn magnesium;oxalsyra
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium oxalate dihydrate
Smältpunkt 150°C (decomposition)
Fysisk form Powder, Pieces
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,5676
Löslighetsinformation Soluble in diluted mineral acid,water (0.038g/100g H2O ). Insoluble in organics solutions.
Formel vikt 148.36 (112.32 Anhydrous)
Procent renhet ≥98.5%
Odör Odorless
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium oxalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium oxalate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.