Läs mer
Magnesiumoxid, tvåkomponents keramisk limpasta
Produktkod. 11394808
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394808 500 g 500g
11304818 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043135.36
 Begränsad artikel
I lager
Högtemperaturlim för limning av keramik till metall
Högtemperaturlim för limning av keramik till metall
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Blandningsförhållande (vikt/vikt): 1,5:1 pulver till vätska. Härdningsförhållanden: 1-4 timmar i rumstemperatur, 2 timmar vid 94 °C. Komponenter: Magnesiumoxid, 2 delar keramisk limpasta (L) och Magnesiumoxid, 2 delar keramisk limpasta (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste
Namnnotering Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid. Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94°C
Kvantitet 500 g
MDL-nummer MFCD00011109
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.