Läs mer
Magnesiumoxid, 95+%, ACS-reagens
Produktkod. 10712602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712602 50 g Glasflaska 50g
10157143 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423890500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kokpunkt 3600 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
Smältpunkt 2800 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 50 g
Förlust vid tändning Max 2,0%.
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.58, 3.5800g/mL
Analysprocentintervall 95% min. (torkad bas) (Complexometri)
Linjär formel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6,2 mg/l (20 °C), reagerar genererar värme och mg(oh)2. Andra lösligheter: löslig i utspädda syror, olöslig i alkohol
Formel vikt 40.29
Procent renhet ≥95 %
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.