Läs mer
Magnesiumoxid, 96 %, lätt
Produktkod. 11321639
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321639 1 kg 1kg
11331639 100 g 100g
11311639 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012287.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2973.30 SEK
    2437.65 SEK / 1kg
    Save 535.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bulkdensitet: 4-8 lb./kubikfot. | CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxid används som laboratoriereagens och isolator i industrikablar. Det fungerar som ett referensmaterial för kalorimetri. Det används i stor utsträckning som ett grundläggande eldfast material för deglar, en skyddande beläggning i plasmaskärmar, en oxidbarriär i spinntunnelanordningar, ett optiskt material, en komponent av rörformig konstruktion i värmeelement och även i bibliotek för konservering av böcker. Magnesiumoxidmikrosfärer som används i anrikningsmetoden för polycykliska aromatiska kolväten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kokpunkt 3600 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium Oxide, Light
Smältpunkt 2852 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Brytningsindex 1.736
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 96%
Densitet 3,58 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Löslig i syra och ammoniak. Olöslig i vatten och etanol.
Formel vikt 40.3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.