Läs mer
Magnesiumoxid, 98 %, ren
Product Code. 10562031 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Unit Size:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10562031 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10022650 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10562031 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 205150025
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifications
Kokpunkt 3600 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
Smältpunkt 2800 °C
Namnnotering 98 %, ca 40 mesh
Färg Grå
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.58, 3.5800g/mL
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Komplexometri)
Linjär formel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6,2 mg/l (20 °C), reagerar genererar värme och mg(oh)2. Andra lösligheter: löslig i utspädda syror, olöslig i alkohol
Formel vikt 40.29
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.