Läs mer
Magnesium oxide, 99.95% (metals basis)
Produktkod. 11333258
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11333258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036214.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Magnesiumoxid används som ett brytningsmaterial, som är fysikaliskt och kemiskt stabilt vid högre temperatur. Magnesiumoxid är en råvara för framställning av portlandcement. Det används också inom jordbruk, kemisk konstruktion, miljö och andra industriella tillämpningar. Det används också inom medicin, kolorimetri, industriella kablar, värmeelement, keramik, spinntunnelanordningar och flera andra material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kokpunkt 3600°C
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
Smältpunkt 2852°C
Färg Vitt
Fysisk form Fused Lump
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.95% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in acid and ammonia. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 40.3
Brytningsindex 1.736
Densitet 3.58
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.