Läs mer
Magnesiumoxid, 99,95 % (metallbas)
Catalog No. 11348788
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
11348788 25 g Glasflaska 25g
11338788 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11348788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041648.14
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Används som laboratoriereagens och som referensvit färg för kolorimetri. Magneisumoxidmikrosfärer används för anrikningsmetoden för polycykliska aromatiska kolväten. Den används också i grundvattenstudier. | CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxid används som laboratoriereagens och en bra vit referensfärg för kolorimetri. Magneisumoxidmikrosfärer används för anrikningsmetoden för polycykliska aromatiska kolväten. Det används också i grundvattenstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Spezifikation
Kokpunkt 3600 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
Smältpunkt 2852 °C
Fysisk form Sammansmält klump
Kvantitet 25 g
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.736
Densitet 3.58
Löslighetsinformation Löslig i HCl och utspädda syror. Olöslig i vatten och etanol.
Formel vikt 40.3
Procent renhet 99.95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.