Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumoxiddeglar
Produktkod. 15453885
Diameter (metrisk) Utsida:
24 mm
45 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
45 mm
90 mm
Kvantitet:
1 Piece
1 Styck
5 Pieces
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15453885
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042991.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Utsida 45 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Material Magnesiumoxid
Typ Degel
Kvantitet 1 Styck
Form Cylindrisk